Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL3 / Mip1a Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP1450-1 mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15915469
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_035467.1
CCL3 / Mip1a Protein
Research Use Only
CCL3
Mouse
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
20302
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
APYGADTPTA CCFSYSRKIP RQFIVDYFET SSLCSQPGVI FLTKRNRQIC ADSKETWVQE YITDLELNA
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.