Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL3 / Mip1a Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CCL3 / Mip1a, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_035467.1
ID de gen (Entrez) 20302
Nombre CCL3 / Mip1a Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16055731
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8644-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16075731
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8644-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16065731
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8644-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16085731
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8644-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16095731
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8644-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16005741
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8644-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_035467.1
CCL3 / Mip1a Protein
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
20302
Research Use Only
Mip1a
Recombinant Protein
E. coli
APYGADTPTA CCFSYSRKIP RQFIVDYFET SSLCSQPGVI FLTKRNRQIC ADSKETWVQE YITDLELNA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.