missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL11 / Eotaxin Protein
A DNA sequence encoding the Mouse CCL11 / Eotaxin, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1970.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_035460.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 20292 |
Nombre | CCL11 / Eotaxin Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15913318
|
enQuireBio™
QP10270-EC-5UG |
5 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15993308
|
enQuireBio™
QP10270-EC-20UG |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15983308
|
enQuireBio™
QP10270-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15903318
|
enQuireBio™
QP10270-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_035460.1 | |
CCL11 / Eotaxin Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
HPGSIPTSCC FIMTSKKIPN TLLKSYKRIT NNRCTLKAIV FKTRLGKEIC ADPKKKWVQD ATKHLDQKLQ TPKP | |
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
20292 | |
Research Use Only | |
CCL11 | |
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using purified eosinophils is in a concentration range of 100-1000 ng/ml. | |
Mouse | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |