Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse C1q-related factor Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) C1q-related factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Nombre | C1q-related factor Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | C1ql1 |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16017461
|
enQuireBio™
QP9018-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16057461
|
enQuireBio™
QP9018-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16027461
|
enQuireBio™
QP9018-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16047461
|
enQuireBio™
QP9018-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16067461
|
enQuireBio™
QP9018-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16037461
|
enQuireBio™
QP9018-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
C1q-related factor Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
C1ql1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
GPDGHYEMLG TCRMVCDPYP ARGPGAGARS DGGDALSEQS GAPPPSTLVQ GPQGKPGRTG KPGPPGPPGD RGPPGPVGPP GEKGEPGKPG PPGLPGSGGS GAISTATYTT VPRVAFYAGL KNPHEGYEVL KFDDVVTNLG NNYDAASGKF TCNIPGTYFF TYHVLMRGGD GTSMWADLCK NGQVRASAIA QDADQNYDYA SNSVILHLDA GDEVFIKLDG GKAHGGNSNK YSTFSGFIIY SD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |