Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse C-C chemokine receptor type 5 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) C-C chemokine receptor type 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9040-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16047501
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_034047.2
C-C chemokine receptor type 5 Protein
Research Use Only
Ccr5
Recombinant Protein
Yeast
QEFFGLNNCS SSNRLDQAMQ ATETLGMTHC CLNPVIYAFV GEKFRSYLSV FFRKHMVKRF CKRCSIFQQD NPDRASSVYT RSTGEHEVST GL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
12774
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol