Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse beta-NGF / Beta-NGF Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_038637.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 18049 |
Nombre | beta-NGF / Beta-NGF Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15936079
|
enQuireBio™
QP5412-5UG |
5 μg |
112.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916079
|
enQuireBio™
QP5412-20UG |
20 μg |
263.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15996069
|
enQuireBio™
QP5412-100UG |
100 μg |
655.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926079
|
enQuireBio™
QP5412-500UG |
500 μg |
2600.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15906079
|
enQuireBio™
QP5412-1MG |
1 mg |
4240.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_038637.1 | |
beta-NGF / Beta-NGF Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSSTHPVFHM GEFSVCDSVS VWVGDKTTAT DIKGKEVTVL AEVNINNSVF RQYFFETKCR ASNPVESGCR GIDSKHWNSY CTTTHTFVKA LTTDEKQAAW RFIRIDTACV CVLSRKATRR G | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
18049 | |
Research Use Only | |
NGF | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |