missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Beclin-1 Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Beclin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.

309.00€ - 3405.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_062530.2
ID de gen (Entrez) 56208
Nombre Beclin-1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15967219
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5715-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15987219
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5715-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15977219
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5715-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15997219
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5715-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15907229
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5715-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15917229
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5715-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_062530.2
Beclin-1 Protein
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
56208
Research Use Only
Becn1
Recombinant Protein
E. coli
MEGSKASSST MQVSFVCQRC SQPLKLDTSF KILDRVTIQE LTAPLLTTAQ AKPGETQEEE ANSGEEPFIE TRQDGVSRRF IPPARMMSTE SANSFTLIGE ASDGGTMENL SRRLKVTGDL FDIMSGQTDV DHPLCEECTD TLLDQLDTQL NVTENECQNY KRCLEILEQM NEDDSEQLQR ELKELALEEE RLIQELEDVE KNRKVVAENL EKVQAEAERL DQEEAQYQRE YSEFKRQQLE LDDELKSVEN QVRYAQIQLD KLKKTNVFNA TFHIWHSGQF GTINNFRLGR LPSVPVEWNE INAAWGQTVL LLHALANKMG LKFQRYRLVP YGNHSYLESL TDKSKELPLY CSGGLRFFWD NKFDHAMVAF LDCVQQFKEE VEKGETRFCL PYRMDVEKGK IEDTGGSGGS YSIKTQFNSE EQWTKALKFM LTNLKWGLAW VSSQFYNK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications