Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Beclin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Beclin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5715-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917229
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_062530.2
Beclin-1 Protein
Research Use Only
Becn1
Recombinant Protein
E. coli
MEGSKASSST MQVSFVCQRC SQPLKLDTSF KILDRVTIQE LTAPLLTTAQ AKPGETQEEE ANSGEEPFIE TRQDGVSRRF IPPARMMSTE SANSFTLIGE ASDGGTMENL SRRLKVTGDL FDIMSGQTDV DHPLCEECTD TLLDQLDTQL NVTENECQNY KRCLEILEQM NEDDSEQLQR ELKELALEEE RLIQELEDVE KNRKVVAENL EKVQAEAERL DQEEAQYQRE YSEFKRQQLE LDDELKSVEN QVRYAQIQLD KLKKTNVFNA TFHIWHSGQF GTINNFRLGR LPSVPVEWNE INAAWGQTVL LLHALANKMG LKFQRYRLVP YGNHSYLESL TDKSKELPLY CSGGLRFFWD NKFDHAMVAF LDCVQQFKEE VEKGETRFCL PYRMDVEKGK IEDTGGSGGS YSIKTQFNSE EQWTKALKFM LTNLKWGLAW VSSQFYNK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
56208
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol