missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse BCL2L1 Protein

A cDNA sequence encoding the BCL2L1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 4090.00€

Especificaciones

Nombre BCL2L1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15956288
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11144-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15946288
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11144-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15936288
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11144-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

BCL2L1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
BCL2L1 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSQSNRE LVVDFLSYKL SQKGYSWSQF SDVEENRTEA PEETEAERET PSAINGNPSW HLADSPAVNG ATGHSSSLDA REVIPMAAVK QALREAGDEF ELRYRRAFSD LTSQLHITPG TAYQSFEQVV NELFRDGVNW GRIVAFFSFG GALCVESVDK EMQVLVSRIA SWMATYLNDH LEPWIQENGG WDTFVDLYGN NAAAESRKGQ ER
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications