missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Bcl XL Protein
A cDNA sequence encoding the Bcl XL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Especificaciones
Nombre | Bcl XL Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Mouse |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15906278
|
enQuireBio™
QP11140-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926278
|
enQuireBio™
QP11140-50UG |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916278
|
enQuireBio™
QP11140-1MG |
1 mg |
2725.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Bcl XL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
Untagged | |
Bcl-XL Mouse was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1M PBS, pH 7.4 and 5% Trehalose. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SQSNRELVVD FLSYKLSQKG YSWSQFSDVE ENRTEAPEET EAERETPSAI NGNPSWHLAD SPAVNGATGH SSSLDAREVI PMAAVKQALR EAGDEFELRY RRAFSDLTSQ LHITPGTAYQ SFEQVVNELF RDGVNWGRIV AFFSFGGALC VESVDKEMQV LVSRIASWMA TYLNDHLEPW IQENGGWDTF VDLYGNNAAA ESRKGQERFN R | |
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |