Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse BCA 1 Protein
A cDNA sequence encoding the BCA 1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 55985
Nombre BCA 1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Símbolo de gen Cxcl13
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15904158
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10530-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15994148
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10530-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15984148
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10530-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
55985
Research Use Only
Cxcl13
Recombinant Protein
E. coli
ILEAHYTNLK CRCSGVISTV VGLNIIDRIQ VTPPGNGCPK TEVVIWTKMK KVICVNPRAK WLQRLLRHVQ SKSLSSTPQA PVSKRRAA
Greater than 97.0% as determined by SDS-PAGE.
BCA 1 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
The ED50, as measured by its ability to chemoattract human CXCR5-transfected mouse BaF3 cells, is less than 2microg/ml.
Mouse
Untagged
The BCA1 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered solution in Acetonitrile and TFA.