Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse b NGF Protein
A cDNA sequence encoding the b NGF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | b NGF Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | The method used to test the bioassay is the NGF-dependent survival of dorsal root ganglia neurons of chick embryo, corresponding to a Specific Activity of 500,000IU/mg. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15944148
|
enQuireBio™
QP10528-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934148
|
enQuireBio™
QP10528-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924148
|
enQuireBio™
QP10528-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
b NGF Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SSTHPVFHMGEF SVCDSVSVWV GDKTTATDIK GKEVTVLAEV NINNSVFRQY FFETKCRASN PVESGCRGID SKHWNSYCTT THTFVKALTT DEKQAAWRFI RIDTACVCVL SRKATRRG | |
Greater than 98% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE . |
Research Use Only | |
The method used to test the bioassay is the NGF-dependent survival of dorsal root ganglia neurons of chick embryo, corresponding to a Specific Activity of 500,000IU/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
The NGF beta Mouse was lyophilized from solution containing 5% mannitol and 1% HSA. |