Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ASGPR1 / ASGR1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) ASGPR1 / ASGR1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5684-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15936989
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001278060.1
ASGPR1 / ASGR1 Protein
Research Use Only
Asgr1
Recombinant Protein
E. coli
QNSQLREDLL ALRQNFSNLT VSTEDQVKAL STQGSSVGRK MKLVESKLEK QQKDLTEDHS SLLLHVKQLV SDVRSLSCQM AAFRGNGSER TCCPINWVEY EGSCYWFSSS VRPWTEADKY CQLENAHLVV VTSRDEQNFL QRHMGPLNTW IGLTDQNGPW KWVDGTDYET GFQNWRPEQP DNWYGHGLGG GEDCAHFTTD GRWNDDVCRR PYRWVCETKL DKAN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11889
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol