Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ARSA Protein
A cDNA sequence encoding the ARSA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre ARSA Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15946078
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11079-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15926078
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11079-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15936078
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11079-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
ARSA Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
ARSA protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
ADPSPPNILL IFADDLGYGD LGSYGHPSST TPNLDQLAEG GLRFTDFYVP VSLCTPSRAA LLTGRLPVRS GMYPGVLGPS SQGGLPLEEV TLAEVLAARG YLTGMAGKWH LGVGPEGAFL PPHQGFHRFL GIPYSHDQGP CQNLTCFPPD IPCKGGCDQG LVPIPLLANL TVEAQPPWLP GLEARYVSFS RDLMADAQRQ GRPFFLYYAS HHTHYPQFSG QSFTKRSGRG PFGDSLMELD GAVGALMTTV GDLGLLEETL VIFTADNGPE LMRMSNGGCS GLLRCGKGTT FEGGVREPAL VYWPGHITPG VTHELASSLD LLPTLAALTG APLPNVTLDG VDISPLLLGT GKSPRKSVFF YPPYPDEIHG VFAVRNGKYK AHFFTQGSAH SDTTSDPACH AANRLTAHEP PLLYDLSQDP GENYNVLESI EGVSPEALQA LKHIQLLKAQ YDAAMTFGPS QIAKGEDPAL QICCQPSCTP HPVCCHCPGS QSHHHHHH
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.