Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Apolipoprotein C-III Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Apolipoprotein C-III, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Nombre Apolipoprotein C-III Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His-SUMO
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Mouse
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15916859 Ver documentos enQuireBio™
QP5667-EC-10UG
10 μg 245.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
30-06-2020
Añadir a la cesta
15956859 Ver documentos enQuireBio™
QP5667-EC-50UG
50 μg 352.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
30-06-2020
Añadir a la cesta
15906859 Ver documentos enQuireBio™
QP5667-EC-100UG
100 μg 600.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
30-06-2020
Añadir a la cesta
15936859 Ver documentos enQuireBio™
QP5667-EC-200UG
200 μg 985.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
30-06-2020
Añadir a la cesta
15946859 Ver documentos enQuireBio™
QP5667-EC-500UG
500 μg 1715.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
30-06-2020
Añadir a la cesta
15926859 Ver documentos enQuireBio™
QP5667-EC-1MG
1 mg 2645.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
30-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Apolipoprotein C-III Protein
His-SUMO
Mouse
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_001276685.1
Recombinant Protein
E. coli
EEVEGSLLLG SVQGYMEQAS KTVQDALSSV QESDIAVVAR GWMDNHFRFL KGYWSKFTDK FTGFWDSNPE DQPTPAIES
11814
APOC3