Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Apolipoprotein C-III Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Apolipoprotein C-III, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5667-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15956859
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001276685.1
Apolipoprotein C-III Protein
Research Use Only
APOC3
Recombinant Protein
E. coli
EEVEGSLLLG SVQGYMEQAS KTVQDALSSV QESDIAVVAR GWMDNHFRFL KGYWSKFTDK FTGFWDSNPE DQPTPAIES
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11814
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol