Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Apolipoprotein C-III Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Apolipoprotein C-III, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5667-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916859
  • 276.00€ / 10 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
NP_001276685.1
Apolipoprotein C-III Protein
10 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
11814
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
APOC3
Recombinant Protein
E. coli
EEVEGSLLLG SVQGYMEQAS KTVQDALSSV QESDIAVVAR GWMDNHFRFL KGYWSKFTDK FTGFWDSNPE DQPTPAIES
Videos