missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse APOA1 Protein

A cDNA sequence encoding the APOA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 7875.00€

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 11806
Nombre APOA1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen Apoa1
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15955968
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11044-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15945968
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11044-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15935968
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11044-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

11806
Research Use Only
Apoa1
Mouse
His
APOA1 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT.
APOA1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDEPQSQW DKVKDFANVY VDAVKDSGRD YVSQFESSSL GQQLNLNLLE NWDTLGSTVS QLQERLGPLT RDFWDNLEKE TDWVRQEMNK DLEEVKQKVQ PYLDEFQKKW KEDVELYRQK VAPLGAELQE SARQKLQELQ GRLSPVAEEF RDRMRTHVDS LRTQLAPHSE QMRESLAQRL AELKSNPTLN EYHTRAKTHL KTLGEKARPA LEDLRHSLMP MLETLKTQVQ SVIDKASETL TAQ
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications