Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ANGPTL7 Protein
A cDNA sequence encoding the ANGPTL7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 755.00€
Especificaciones
Nombre | ANGPTL7 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Mouse |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15935898
|
enQuireBio™
QP11022-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15955898
|
enQuireBio™
QP11022-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15945898
|
enQuireBio™
QP11022-25UG |
25 μg |
755.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
ANGPTL7 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
ANGPTL7 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
QKPHKRKTQL KAAGCCEEMR ELKAQVANLS SLLGELSRKQ ESDWVSVVMQ VMELESSSKH MESRLSTAES KYSEMNNQID IMQLQAAQTV TQTSADAIYD CSSLYQKNYR ISGVYKLPPD EFLGSPELEV FCDMETSGGG WTIIQRRKSG LVSFYQDWRQ YKQGFGSIRG DFWLGNEHIH RLTRQPSRLR VELEDWEGNA RYAEYSYFAL GNELNSYRLF LGNYSGNVGK DALLYHNNTV FSTKDKDNDN CLDKCAQLRK GGYWYNCCTD SNLNGVYYRL GEHRKHMDGI SWYGWHGANY SLKRVEMKIR PEAFKPLEHH HHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |