Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Allograft inflammatory factor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Allograft inflammatory factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_062340.1
ID de gen (Entrez) 11629
Nombre Allograft inflammatory factor 1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15956569
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5631-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15976569
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5631-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15966569
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5631-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15986569
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5631-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15996569
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5631-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15906579
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5631-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_062340.1
Allograft inflammatory factor 1 Protein
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
11629
Research Use Only
Aif1
Recombinant Protein
E. coli
SQSRDLQGGK AFGLLKAQQE ERLEGINKQF LDDPKYSNDE DLPSKLEAFK VKYMEFDLNG NGDIDIMSLK RMLEKLGVPK THLELKRLIR EVSSGSEETF SYSDFLRMML GKRSAILRMI LMYEEKNKEH KRPTGPPAKK AISELP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.