Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Alkaline Phosphatase / ALPL Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Alkaline Phosphatase / ALPL, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8885-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056981
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001274101.1
Alkaline Phosphatase / ALPL Protein
Research Use Only
Alpl
Recombinant Protein
E. coli
PEKERDPSYW RQQAQETLKN ALKLQKLNTN VAKNVIMFLG DGMGVSTVTA ARILKGQLHH NTGEETRLEM DKFPFVALSK TYNTNAQVPD SAGTATAYLC GVKANEGTVG VSAATERTRC NTTQGNEVTS ILRWAKDAGK SVGIVTTTRV NHATPSAAYA HSADRDWYSD NEMPPEALSQ GCKDIAYQLM HNIKDIDVIM GGGRKYMYPK NRTDVEYELD EKARGTRLDG LDLISIWKSF KPRHKHSHYV WNRTELLALD PSRVDYLLGL FEPGDMQYEL NRNNLTDPSL SEMVEVALRI LTKNLKGFFL LVEGGRIDHG HHEGKAKQAL HEAVEMDQAI GKAGAMTSQK DTLTVVTADH SHVFTFGGYT PRGNSIFGLA PMVSDTDKKP FTAILYGNGP GYKVVDGERE NVSMVDYAHN NYQAQSAVPL RHETHGGEDV AVFAKGPMAH LLHGVHEQNY IPHVMAYASC IGANLDHCAW AGSG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11647
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol