Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse AHSG Protein
A cDNA sequence encoding the AHSG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre AHSG Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15955778
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10984-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15935778
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10984-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15945778
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10984-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
AHSG Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
AHSG protein solution (0.25 mg/ml) contains phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
APQGTGLGFR ELACDDPEAE QVALLAVDYL NNHLLQGFKQ VLNQIDKVKV WSRRPFGVVY EMEVDTLETT CHALDPTPLA NCSVRQLTEH AVEGDCDFHI LKQDGQFRVM HTQCHSTPDS AEDVRKLCPR CPLLTPFNDT NVVHTVNTAL AAFNTQNNGT YFKLVEISRA QNVPLPVSTL VEFVIAATDC TAKEVTDPAK CNLLAEKQHG FCKANLMHNL GGEEVSVACK LFQTQPQPAN ANAVGPVPTA NAALPADPPA SVVVGPVVVP RGLSDHRTYH DLRHAFSPVA SVESASGETL HSPKVGQPGA AGPVSPMCPG RIRHFKIHHH HHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.