Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse AHCY Protein
A cDNA sequence encoding the AHCY was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 11615; 269378
Nombre AHCY Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen Ahcy
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15935768
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10981-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15925768
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10981-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15915768
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10981-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
11615; 269378
Research Use Only
Ahcy
Mouse
His
AHCY protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 40% glycerol 0.2M NaCl, 1mM DTT.
AHCY Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSDKLP YKVADIGLAA WGRKALDIAE NEMPGLMRMR EMYSASKPLK GARIAGCLHM TVETAVLIET LVALGAEVRW SSCNIFSTQD HAAAAIAKAG IPVFAWKGET DEEYLWCIEQ TLHFKDGPLN MILDDGGDLT NLIHTKYPQL LSGIRGISEE TTTGVHNLYK MMSNGILKVP AINVNDSVTK SKFDNLYGCR ESLIDGIKRA TDVMIAGKVA VVAGYGDVGK GCAQALRGFG ARVIITEIDP INALQAAMEG YEVTTMDEAC KEGNIFVTTT GCVDIILGRH FEQMKDDAIV CNIGHFDVEI DVKWLNENAV EKVNIKPQVD RYWLKNGRRI ILLAEGRLVN LGCAMGHPSF VMSNSFTNQV MAQIELWTHP DKYPVGVHFL PKKLDEAVAE AHLGKLNVKL TKLTEKQAQY LGMPINGPFK PDHYRY
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.