missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Agxt, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Agxt, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_057911.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 11611 |
Nombre | Agxt, mitochondrial Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15976549
|
enQuireBio™
QP5628-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916559
|
enQuireBio™
QP5628-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15986549
|
enQuireBio™
QP5628-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15906559
|
enQuireBio™
QP5628-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15926559
|
enQuireBio™
QP5628-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15996549
|
enQuireBio™
QP5628-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_057911.2 | |
Agxt, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11611 | |
Research Use Only | |
Agxt | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
SYQLLVPPPE ALSKPLSVPT RLLLGPGPSN LAPRVLAAGS LRMIGHMQKE MLQIMEEIKQ GIQYVFQTRN PLTLVVSGSG HCAMETALFN LLEPGDSFLT GTNGIWGMRA AEIADRIGAR VHQMIKKPGE HYTLQEVEEG LAQHKPVLLF LVHGESSTGV VQPLDGFGEL CHRYQCLLLV DSVASLGGVP IYMDQQGIDI MYSSSQKVLN APPGISLISF NDKAKYKVYS RKTKPVSFYT DITYLAKLWG CEGETRVIHH TTPVTSLYCL RESLALIAEQ GLENCWRRHR EATAHLHKHL QEMGLKFFVK DPEIRLPTIT TVTVPAGYNW RDIVSYVLDH FSIEISGGLG PTEERVLRIG LLGYNATTEN VDRVAEALRE ALQHCPKNKL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |