Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Agxt, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Agxt, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5628-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15956549
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_057911.2
Agxt, mitochondrial Protein
Research Use Only
Agxt
Recombinant Protein
E. coli
SYQLLVPPPE ALSKPLSVPT RLLLGPGPSN LAPRVLAAGS LRMIGHMQKE MLQIMEEIKQ GIQYVFQTRN PLTLVVSGSG HCAMETALFN LLEPGDSFLT GTNGIWGMRA AEIADRIGAR VHQMIKKPGE HYTLQEVEEG LAQHKPVLLF LVHGESSTGV VQPLDGFGEL CHRYQCLLLV DSVASLGGVP IYMDQQGIDI MYSSSQKVLN APPGISLISF NDKAKYKVYS RKTKPVSFYT DITYLAKLWG CEGETRVIHH TTPVTSLYCL RESLALIAEQ GLENCWRRHR EATAHLHKHL QEMGLKFFVK DPEIRLPTIT TVTVPAGYNW RDIVSYVLDH FSIEISGGLG PTEERVLRIG LLGYNATTEN VDRVAEALRE ALQHCPKNKL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11611
500 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol