Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Adck2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Adck2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Nombre Adck2 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His-SUMO
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Mouse
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16060691 Ver documentos enQuireBio™
QP7772-EC-10UG
10 μg 245.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
01-07-2020
Añadir a la cesta
16000701 Ver documentos enQuireBio™
QP7772-EC-50UG
50 μg 352.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
01-07-2020
Añadir a la cesta
16050691 Ver documentos enQuireBio™
QP7772-EC-100UG
100 μg 600.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
01-07-2020
Añadir a la cesta
16080691 Ver documentos enQuireBio™
QP7772-EC-200UG
200 μg 985.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
01-07-2020
Añadir a la cesta
16090691 Ver documentos enQuireBio™
QP7772-EC-500UG
500 μg 1715.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
01-07-2020
Añadir a la cesta
16070691 Ver documentos enQuireBio™
QP7772-EC-1MG
1 mg 2645.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
01-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Adck2 Protein
His-SUMO
Mouse
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_849204.1
Recombinant Protein
E. coli
FETREPVGSG CVAQVYKAFA SISLLEEDRI WRLGELSAPG TRAVVMQREP FMKDRKPSEN LADEAFLEKL LLPKADLGGS EVGVSQAPWH LPKSDHLIPV AVKVLHPGLL SQVSMDLLLM KIGSKALGLL PGVKWLSLPE IVEEFEKLMV QQTDLRYEAQ NLEHFQHNFQ DMASVKFPTP LRPLITRDIL VETYEESVPV SSYQQAGIPT DLKRKIAQLG INMLLKMIFV DNFVHGDLHP GNILVQGADG VSPSLEMQQQ QVNVCDTLVA TIAPALCPLR LVLLDAGIVA KLQASDLRNF RAVFQAVVMG QGHRVAELML HHAQANECRD VERFKAEMAT LVTQARKNIV TLEKLHVSSL LSSVFKLLMT HKVKLESNFA SIVVAIMVLE GLGRSLDPTL DILEAAKPFL
57869
Adck2