Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ACY1 Protein
A cDNA sequence encoding the ACY1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 109652 |
---|---|
Nombre | ACY1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | Acy1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15935688
|
enQuireBio™
QP10957-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925688
|
enQuireBio™
QP10957-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915688
|
enQuireBio™
QP10957-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
109652 | |
Research Use Only | |
Acy1 | |
Mouse | |
His | |
ACY1 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
ACY1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFMTTKD PESEHPSVTL FRQYLRICTV QPNPDYGGAI TFLEERARQL GLSCQKIEVV PGFVITVLTW PGTNPSLPSI LLNSHTDVVP VFKEHWHHDP FEAFKDSEGY IYARGSQDMK SVSIQYLEAV RRLKSEGHRF PRTIHMTFVP DEEVGGHKGM ELFVKRPEFQ ALRAGFALDE GLANPTDAFT VFYSERSPWW VRVTSTGKPG HASRFIEDTA AEKLHKVISS ILAFREKERQ RLQANPHLKE GAVTSVNLTK LEGGVAYNVV PATMSASFDF RVAPDVDMKA FEKQLQRWCQ EAGEGVTFEF AQKFTEPRMT PTDDSDPWWA AFSGACKAMN LTLEPEIFPA ATDSRYIRAV GIPALGFSPM NRTPVLLHDH NERLHEDIFL RGVDIYTGLL SALASVPTLP GES | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |