Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Acetylcholine receptor subunit alpha Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Acetylcholine receptor subunit alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
276.00€ - 2826.00€
Especificaciones
Nombre Acetylcholine receptor subunit alpha Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Mouse
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15908109 Ver documentos enQuireBio™
QP5833-EC-50UG
50 μg 391.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
15958099 Ver documentos enQuireBio™
QP5833-EC-100UG
100 μg 645.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
15968099 Ver documentos enQuireBio™
QP5833-EC-10UG
10 μg 276.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
15978099 Ver documentos enQuireBio™
QP5833-EC-1MG
1 mg 2826.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
15988099 Ver documentos enQuireBio™
QP5833-EC-200UG
200 μg 1049.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
15998099 Ver documentos enQuireBio™
QP5833-EC-500UG
500 μg 1776.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Acetylcholine receptor subunit alpha Protein
His
Mouse
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
NP_031415.2
Recombinant Protein
E. coli
SEHETRLVAK LFEDYSSVVR PVEDHREIVQ VTVGLQLIQL INVDEVNQIV TTNVRLKQQW VDYNLKWNPD DYGGVKKIHI PSEKIWRPDV VLYNNADGDF AIVKFTKVLL DYTGHITWTP PAIFKSYCEI IVTHFPFDEQ NCSMKLGTWT YDGSVVAINP ESDQPDLSNF MESGEWVIKE ARGWKHWVFY SCCPTTPYLD ITYHFVMQRL
11435
Chrna1