Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Acetylcholine receptor subunit alpha Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Acetylcholine receptor subunit alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5833-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15988099
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_031415.2
Acetylcholine receptor subunit alpha Protein
Research Use Only
Chrna1
Recombinant Protein
E. coli
SEHETRLVAK LFEDYSSVVR PVEDHREIVQ VTVGLQLIQL INVDEVNQIV TTNVRLKQQW VDYNLKWNPD DYGGVKKIHI PSEKIWRPDV VLYNNADGDF AIVKFTKVLL DYTGHITWTP PAIFKSYCEI IVTHFPFDEQ NCSMKLGTWT YDGSVVAINP ESDQPDLSNF MESGEWVIKE ARGWKHWVFY SCCPTTPYLD ITYHFVMQRL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
11435
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol