missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse 4-1BBR Protein
A cDNA sequence encoding the 4-1BBR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | 4-1BBR Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Mouse |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15905578
|
enQuireBio™
QP10920-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925578
|
enQuireBio™
QP10920-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915578
|
enQuireBio™
QP10920-50UG |
50 μg |
1815.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
4-1BBR Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
4-1BBR protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
VQNSCDNCQP GTFCRKYNPV CKSCPPSTFS SIGGQPNCNI CRVCAGYFRF KKFCSSTHNA ECECIEGFHC LGPQCTRCEK DCRPGQELTK QGCKTCSLGT FNDQNGTGVC RPWTNCSLDG RSVLKTGTTE KDVVCGPPVV SFSPSTTISV TPEGGPGGHS LQVLLEHHHH HH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |