Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse 2-oxoglutarate dehydrogenase, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) 2-oxoglutarate dehydrogenase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7717-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16050381
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001239211.1
2-oxoglutarate dehydrogenase, mitochondrial Protein
Research Use Only
OGDH
Recombinant Protein
E. coli
HLWPNQAPYT VCNSSLSEYG VLGFELGFAM ASPNALVLWE AQFGDFNNMA QCIIDQFICP GQAKWVRQNG IVLLLPHGME GMGPEHSSAR PERFLQMCND DPDVLPDLQE ENFDINQLYD CNWIVVNCST PGNFFHVLRR QILLPFRKPL IVFTPKSLLR HPEARTSFDE MLPGTHFQRV IPENGPAAQD PHKVKRLLFC TGKVYYDLTR ERKARNMEEE VAITRIEQLS PFPFDLLLKE AQKYPNAELA WCQEEHKNQG YYDYVKPRLR TTIDRAKPVW YAGRDPAAAP ATGNKKTHLT ELQRFLDTAF DLDAFKKFS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
18293
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol