Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse 2-oxoglutarate dehydrogenase, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) 2-oxoglutarate dehydrogenase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001239211.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 18293 |
Nombre | 2-oxoglutarate dehydrogenase, mitochondrial Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16040381
|
enQuireBio™
QP7717-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16060381
|
enQuireBio™
QP7717-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16050381
|
enQuireBio™
QP7717-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16070381
|
enQuireBio™
QP7717-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16080381
|
enQuireBio™
QP7717-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16090381
|
enQuireBio™
QP7717-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001239211.1 | |
2-oxoglutarate dehydrogenase, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
18293 | |
Research Use Only | |
OGDH | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
HLWPNQAPYT VCNSSLSEYG VLGFELGFAM ASPNALVLWE AQFGDFNNMA QCIIDQFICP GQAKWVRQNG IVLLLPHGME GMGPEHSSAR PERFLQMCND DPDVLPDLQE ENFDINQLYD CNWIVVNCST PGNFFHVLRR QILLPFRKPL IVFTPKSLLR HPEARTSFDE MLPGTHFQRV IPENGPAAQD PHKVKRLLFC TGKVYYDLTR ERKARNMEEE VAITRIEQLS PFPFDLLLKE AQKYPNAELA WCQEEHKNQG YYDYVKPRLR TTIDRAKPVW YAGRDPAAAP ATGNKKTHLT ELQRFLDTAF DLDAFKKFS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |