Learn More
enQuireBio™ Recombinant Monkey GM CSF Protein
A cDNA sequence encoding the GM CSF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4430.00€
Especificaciones
Nombre Monkey GM CSF Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Actividad biológica The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 0.1ng/ml, corresponding to a specific activity of > 10,000,000 IU/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15914518
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10647-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15994508
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10647-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15904518
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10647-1MG
1 mg
4430.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Monkey GM CSF Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
APARSPSPGT QPWEHVNAIQ EARRLLNLSR DTAAEMNKTV EVVSEMFDLQ EPSCLQTRLE LYKQGLQGSL TKLKGPLTMM ASHYKQHCPP TPETSCATQI ITFQSFKENL KDFLLVIPFD CWEPVQE
Greater than 98.0% as determined by SDS-PAGE and RP-HPLC.
Research Use Only
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 0.1ng/ml, corresponding to a specific activity of > 10,000,000 IU/mg.
Donkey
Untagged
GM-CSF was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution containing 1x PBS pH 7.4.