Learn More
enQuireBio™ Recombinant Measles Virus MV Large Polymerase 58-149 a. a Protein
A cDNA sequence encoding the MV Large Polymerase 58-149 a. a was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | MV Large Polymerase 58-149 a. a Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Measles Virus |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15951449
|
enQuireBio™
QP12758-100UG |
100 μg |
238.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15971449
|
enQuireBio™
QP12758-500UG |
500 μg |
910.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15961449
|
enQuireBio™
QP12758-1MG |
1 mg |
1815.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
MV Large Polymerase 58-149 a. a Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Measles Virus | |
Untagged | |
Measles Large Polymerase is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining) and RP-HPLC. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
50mM Tris-HCl, pH 8.0, 60mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1% sarcosil and 50% glycerol. |