missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque IL6 / Interleukin-6 Protein
A DNA sequence encoding the Rhesus Macaque IL6 / Interleukin-6 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 3420.00€
Especificaciones
Nombre | IL6 / Interleukin-6 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Símbolo de gen | IL6 |
Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15925529
|
enQuireBio™
QP1556-EC-2UG |
2 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15905529
|
enQuireBio™
QP1556-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15995519
|
enQuireBio™
QP1556-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15915529
|
enQuireBio™
QP1556-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
IL6 / Interleukin-6 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAPVLPGEDS KNVAAPHSQP LTSSERIDKH IRYILDGISA LRKETCNRSN MCESSKEALA ENNLNLPKMA EKDGCFQSGF NEDTCLVKII TGLLEFEVYL EYLQNRFESS EEQARAVQMS TKVLIQFLQK KAKNLDAITT PEPTTNASLL TKLQAQNQWL QDMTTHLILR SFKEFLQSNL RALRQM | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
Research Use Only | |
IL6 | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay usingIL-6-dependent murine 7TD1 cells is less than 0.1 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 107 IU/mg. | |
Macaque | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |