missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque IL-8 / CXCL8 Protein
A DNA sequence encoding the Rhesus Macaque IL-8 / CXCL8, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 2370.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001028137.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 613028 |
Nombre | IL-8 / CXCL8 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15965529
|
enQuireBio™
QP1557-EC-5UG |
5 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15955529
|
enQuireBio™
QP1557-EC-25UG |
25 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15935529
|
enQuireBio™
QP1557-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15945529
|
enQuireBio™
QP1557-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001028137.1 | |
IL-8 / CXCL8 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AVLPRSAKEL RCECIKTYSK PFHPKFIKEL RVIESGPHCA NTEIIVKLSD GRELCLDPKE PWVQRVVEKF VKRAENQNP | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
613028 | |
Research Use Only | |
CXCL8 | |
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human CXCR2 transfected murine BaF3 cells is in a concentration range of 0.5-5.0 ng/ml. | |
Macaque | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |