missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Macaque IL-3 / Interleukin-3 Protein

A DNA sequence encoding the Rhesus Macaque IL-3 / Interleukin-3, was expressed in the hosts and tags indicated.

105.00€ - 2370.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_001095204.1
ID de gen (Entrez) 706946
Nombre IL-3 / Interleukin-3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Ver más especificaciones

Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15933548
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10336-EC-2UG
2 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15913548
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10336-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15903548
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10336-EC-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15923548
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10336-EC-250UG
250 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001095204.1
IL-3 / Interleukin-3 Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
APMTQTTSLK TSWAKCSNMI DEIITHLNQP PLPSPDFNNL NEEDQTILVE KNLRRSNLEA FSKAVKSLQN ASAIESILKN LPPCLPMATA APTRPPIRIT NGDRNDFRRK LKFYLKTLEN EQAQ
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
706946
Research Use Only
IL3
Assay 1: The ED50 as determined by the dose- dependent stimulation of the proliferation of murine NFS-60 cells is less than 5.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2 M 105 IU/mg. Assay 2: The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 0.05 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 107 IU/mg.
Macaque
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, 5 % trehalose, lyophilized
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications