missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque IL-1 beta / IL1B Protein
A DNA sequence encoding the Rhesus Macaque IL-1 beta / IL1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 3075.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001036221.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 704701 |
Nombre | IL-1 beta / IL1B Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15963848
|
enQuireBio™
QP10434-EC-2UG |
2 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15943848
|
enQuireBio™
QP10434-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15933848
|
enQuireBio™
QP10434-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15953848
|
enQuireBio™
QP10434-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001036221.1 | |
IL-1 beta / IL1B Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APVRSLHCTL RDAQLKSLVM SGPYELKALH LQGQDLEQQV VFSMSFVQGE ESNDKIPVAL GLKAKNLYLS CVLKDDKPTL QLESVDPKNY PKKKMEKRFV FNKIEINNKL EFESAQFPNW YISTSQAENM PVFLGGTRGG QDITDFTMQF VSS | |
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
704701 | |
Research Use Only | |
IL1B | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine D10.G4.1 cells is less than 10 pg/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 108 IU/mg. | |
Macaque | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |