missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque GM-CSF Protein
A DNA sequence encoding the Rhesus Macaque GM-CSF, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1995.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001028121.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 574371 |
Nombre | GM-CSF Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15963878
|
enQuireBio™
QP10445-EC-2UG |
2 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15943878
|
enQuireBio™
QP10445-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15933878
|
enQuireBio™
QP10445-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15953878
|
enQuireBio™
QP10445-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001028121.1 | |
GM-CSF Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APARSPSPGT QPWEHVNAIQ EARRLLNLSR DTAAEMNKTV EVVSEMFDLQ EPSCLQTRLE LYKQGLQGSL TKLKGPLTMM ASHYKQHCPP TPETSCATQI ITFQSFKENL KDFLLVIPFD CWEPVQE | |
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
574371 | |
Research Use Only | |
GM-CSF | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 0.1 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 107 IU/mg. | |
Macaque | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |