missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Macaque G-CSF / CSF3 Protein

A DNA sequence encoding the Rhesus Macaque G-CSF / CSF3, was expressed in the hosts and tags indicated.

105.00€ - 3075.00€

Especificaciones

Nombre G-CSF / CSF3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen CSF3
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Ver más especificaciones

Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15923878
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10444-EC-2UG
2 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15903878
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10444-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15993868
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10444-EC-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15913878
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10444-EC-250UG
250 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

G-CSF / CSF3 Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
TPLGPASSLP QSFLLKCLEQ VRKIQGDGAA LQEKLCATYK LCHPEELVLL RHSLGIPWAP LSSCPSQALQ LTGCLSQLHS SLFLYQGLLQ ALEGISPELS PTLDTLQLDI ADFATTIWQQ MEDLGMAPAL QPTQGAMPAF TSAFQRRAGG VLVASHLQRF LELAYRVLRH LAQS
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Research Use Only
CSF3
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine NFS-60 cells is less than 0.05 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 107 IU/mg.
Macaque
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications