Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque Erythropoietin / EPO Protein
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) Erythropoietin / EPO, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP10075-ma-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15922828
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001036201.1
Erythropoietin / EPO Protein
Research Use Only
EPO
Recombinant Protein
Mammal
APPRLVCDSR VLERYLLEAK EAENVTMGCS ESCSLNENIT VPDTKVNFYA WKRIEVGQQA VEVWQGLALL SEAVLRGQAV LANSSQPFEP LQLHMDKAIS GLRSITTLLR ALGAQEAISL PDAASAAPLR TITADTFCKL FRVYSNFLRG KLKLYTGEAC RRGDR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
719294
50 μg
Not determined.
Full Length
Macaque
His
Tris-based buffer, 50% glycerol