missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Macaque CCL20 / MIP-3 alpha Protein

A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) CCL20 / MIP-3 alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.

309.00€ - 3405.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_001028026.1
ID de gen (Entrez) 574182
Nombre CCL20 / MIP-3 alpha Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15917659
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5772-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15937659
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5772-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15927659
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5772-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15947659
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5772-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15957659
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5772-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15967659
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5772-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001028026.1
CCL20 / MIP-3 alpha Protein
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Macaque
His-GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
574182
Research Use Only
CCL20
Recombinant Protein
E. coli
ASNFDCCLRY TDRILHPKFI VGFTQQLANE TCDINAVVFH TKKGLSVCAN PKQTWVKLIV RRLSKKINKM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications