Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Thymidylate kinase Protein
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) Thymidylate kinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5956-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15918929
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_003417036.1
10 μg
Not determined.
Full Length
M. tuberculosis
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
M. tuberculosis Thymidylate kinase Protein
Research Use Only
tmk
Recombinant Protein
E. coli
MLIAIEGVDG AGKRTLVEKL SGAFRAAGRS VATLAFPRYG QSVAADIAAE ALHGEHGDLA SSVYAMATLF ALDRAGAVHT IQGLCRGYDV VILDRYVASN AAYSAARLHE NAAGKAAAWV QRIEFARLGL PKPDWQVLLA VSAELAGERS RGRAQRDPGR ARDNYERDAE LQQRTGAVYA ELAAQGWGGR WLVVGADVDP GRLAATLAPP DVPS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.