Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Steroid C26-monooxygenase Protein
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) Steroid C26-monooxygenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7253-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057870
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_218062.1
M. tuberculosis Steroid C26-monooxygenase Protein
Research Use Only
cyp125
Recombinant Protein
Yeast
MSWNHQSVEI AVRRTTVPSP NLPPGFDFTD PAIYAERLPV AEFAELRSAA PIWWNGQDPG KGGGFHDGGF WAITKLNDVK EISRHSDVFS SYENGVIPRF KNDIAREDIE VQRFVMLNMD APHHTRLRKI ISRGFTPRAV GRLHDELQER AQKIAAEAAA AGSGDFVEQV SCELPLQAIA GLLGVPQEDR GKLFHWSNEM TGNEDPEYAH IDPKASSAEL IGYAMKMAEE KAKNPADDIV TQLIQADIDG EKLSDDEFGF FVVMLAVAGN ETTRNSITQG MMAFAEHPDQ WELYKKVRPE TAADEIVRWA TPVTAFQRTA LRDYELSGVQ IKKGQRVVMF YRSANFDEEV FQDPFTFNIL RNPNPHVGFG GTGAHYCIGA NLARMTINLI FNAVADHMPD LKPISAPERL RSGWLNGIKH WQVDYTGRCP VAH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
887782
1 mg
Not determined.
Full Length
M. tuberculosis
His
Tris-based buffer, 50% glycerol