Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Signal peptidase I Protein
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) Signal peptidase I, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_217419.1
ID de gen (Entrez) 887157
Nombre M. tuberculosis Signal peptidase I Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16039130
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7516-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16059130
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7516-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16049130
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7516-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16069130
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7516-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16079130
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7516-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16089130
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7516-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_217419.1
M. tuberculosis Signal peptidase I Protein
Not determined.
Extracellular Domain
M. tuberculosis
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
887157
Research Use Only
lepB
Recombinant Protein
E. coli
RPYLIPSESM EPTLHGCSTC VGDRIMVDKL SYRFGSPQPG DVIVFRGPPS WNVGYKSIRS HNVAVRWVQN ALSFIGFVPP DENDLVKRVI AVGGQTVQCR SDTGLTVNGR PLKEPYLDPA TMMADPSIYP CLGSEFGPVT VPPGRVWVMG DNRTHSADSR AHCPLLCTDD PLPGTVPVAN VIGKARLIVW PPSRWGVVRS VNPQQGR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.