Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Signal peptidase I Protein
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) Signal peptidase I, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7516-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16049130
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_217419.1
M. tuberculosis Signal peptidase I Protein
Research Use Only
lepB
Recombinant Protein
E. coli
RPYLIPSESM EPTLHGCSTC VGDRIMVDKL SYRFGSPQPG DVIVFRGPPS WNVGYKSIRS HNVAVRWVQN ALSFIGFVPP DENDLVKRVI AVGGQTVQCR SDTGLTVNGR PLKEPYLDPA TMMADPSIYP CLGSEFGPVT VPPGRVWVMG DNRTHSADSR AHCPLLCTDD PLPGTVPVAN VIGKARLIVW PPSRWGVVRS VNPQQGR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
887157
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
M. tuberculosis
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol