Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Immunogenic protein MPT64 Protein
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) Immunogenic protein MPT64, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso WP_003409954.1
Nombre M. tuberculosis Immunogenic protein MPT64 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen mpt64
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16028561
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9654-YE-100UG
100 μg
1100.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16068561
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9654-YE-500UG
500 μg
2650.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16038561
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9654-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16058561
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9654-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16078561
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9654-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16048561
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9654-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
WP_003409954.1
Research Use Only
mpt64
Recombinant Protein
Yeast
APKTYCEELK GTDTGQACQI QMSDPAYNIN ISLPSYYPDQ KSLENYIAQT RDKFLSAATS STPREAPYEL NITSATYQSA IPPRGTQAVV LKVYQNAGGT HPTTTYKAFD WDQAYRKPIT YDTLWQADTD PLPVVFPIVQ GELSKQTGQQ VSIAPNAGLD PVNYQNFAVT NDGVIFFFNP GELLPEAAGP TQVLVPRSAI DSMLA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
M. tuberculosis Immunogenic protein MPT64 Protein
Not determined.
Full Length
M. tuberculosis
His
Tris-based buffer, 50% glycerol