Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Immunogenic protein MPT64 Protein
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) Immunogenic protein MPT64, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9654-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16048561
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_003409954.1
1 mg
Not determined.
Full Length
M. tuberculosis
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
M. tuberculosis Immunogenic protein MPT64 Protein
Research Use Only
mpt64
Recombinant Protein
Yeast
APKTYCEELK GTDTGQACQI QMSDPAYNIN ISLPSYYPDQ KSLENYIAQT RDKFLSAATS STPREAPYEL NITSATYQSA IPPRGTQAVV LKVYQNAGGT HPTTTYKAFD WDQAYRKPIT YDTLWQADTD PLPVVFPIVQ GELSKQTGQQ VSIAPNAGLD PVNYQNFAVT NDGVIFFFNP GELLPEAAGP TQVLVPRSAI DSMLA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.