Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Immunogenic protein MPT63 Protein
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) Immunogenic protein MPT63, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8820-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056661
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_003409684.1
50 μg
Not determined.
Full Length
M. tuberculosis
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
M. tuberculosis Immunogenic protein MPT63 Protein
Research Use Only
mpt63
Recombinant Protein
E. coli
AYPITGKLGS ELTMTDTVGQ VVLGWKVSDL KSSTAVIPGY PVAGQVWEAT ATVNAIRGSV TPAVSQFNAR TADGINYRVL WQAAGPDTIS GATIPQGEQS TGKIYFDVTG PSPTIVAMNN GMEDLLIWEP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.