missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis ESAT-6-like protein EsxB Protein

A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) ESAT-6-like protein EsxB, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8759-ec-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16056321

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

WP_003399940.1
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
esxB
Recombinant Protein
E. coli
AEMKTDAATL AQEAGNFERI SGDLKTQIDQ VESTAGSLQG QWRGAAGTAA QAAVVRFQEA ANKQKQELDE ISTNIRQAGV QYSRADEEQQ QALSSQMGF
M. tuberculosis ESAT-6-like protein EsxB Protein
10 μg
Not determined.
Full Length
M. tuberculosis
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Videos
Documentos